47085-U
PUFA No.3
From Menhaden Oil, analytical standard
Synonim(y):
Polyunsaturated Fatty Acid Mix No. 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
fish oil (menhaden)
Poziom jakości
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
stężenie
(var. concentration)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Product is extracted from natural sources. The fatty acid composition varies from lot to lot. The fatty acids listed below may or may not be present in the current lot. A representative chromatogram is supplied with the product.
Certificate of Composition is not available on-line. Please contact your local Sigma-Aldrich/Supelco office for documentation.
Analit
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Compared to existing ‘wax’ columns, the SLB-IL60 column offers unique selectivity, some cis/trans resolution, and faster elution for the analysis of omega 3 and omega 6 fatty acid methyl esters.