Kluczowe dokumenty
43067
cis,cis-9,12-Hexadecadienoic acid
analytical standard
Synonim(y):
Palmitolinoleic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥95.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCC)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h4-5,7-8H,2-3,6,9-15H2,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
RVEKLXYYCHAMDF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)