Key Documents
28887-U
SLB®-IL100 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.26 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
ASTM® D6526
Parametry
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.26 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.32 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
typ kolumny
capillary highly polar
Opis ogólny
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
ionic liquids can successfully be used as viable GC stationary phases. These consist of two or more organic cations joined by a linkage, and associated with... improved inertness for polar analytes was the inspiration for the development of SLB™-IL (i-series) ionic liquid capillary GC columns. They solve a dilemma.