Kluczowe dokumenty
28689-U
Supelco
Carbotrap® T420 Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm), fritted, preconditioned, pkg of 10 tubes
Synonim(y):
Carbotrap® T420
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
NACRES:
JA.11
Nazwa produktu
2801 T420 89mm Rurka TD z powłoką szklaną, O.D. × L 1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm), preconditioned, pkg of 10 tubes
Materiały
glass TD tube
Poziom jakości
agency
meets requirements for US EPA/CLP TO-17
opis
For use with PerkinElmer™, Markes, DANI, Shimadzu™, GL Science, and O-I Analytical thermal desorbers
linia produktu
Carbotrap®
Właściwości
fritted
preconditioned
opakowanie
pkg of 10 tubes
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm)
Matryca
Proprietary
kompatybilność
for analyte group Terpenes
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Rurki do desorpcji termicznej są wielokrotnego użytku co najmniej 50 do 100 razy i zmniejszają zużycie akcesoriów, takich jak fiolki transferowe, zakrętki i końcówki pipet, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów". Ponadto rurki te eliminują użycie toksycznych rozpuszczalników, takich jak CS2, do ekstrakcji interesujących nas lotnych związków organicznych, a tym samym są zgodne z zasadą "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Etykieta z kodem kreskowym i unikalnym numerem
Zastosowanie
  • Monitorowanie powietrza
  • Środowisko
  • Higiena przemysłowa
  • Profilowanie aromatów terpenowych
  • Profilowanie zapachów terpenowych
  • Zapachy terpenowe
Przechowywanie i stabilność
Zamknięty w pojemniku do przechowywania TDS3
Informacje prawne
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)