Kluczowe dokumenty
27521
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
29 mm × 82 mm
pojemność
40 mL
dopasowywanie
thread for 24-400
Opis ogólny
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka jest używana do przechowywania lub jako rodzaj zamknięcia.
Hole cap is black phenolic.
Septum is blue PTFE on white silicone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)