27527
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, O.D. × H 29 mm × 82 mm, barrier liner (silicone bonded to aluminum)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
barrier liner (silicone bonded to aluminum)
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
29 mm × 82 mm
pojemność
40 mL
dopasowywanie
thread for 24-400
Opis ogólny
Septum is silicone bonded to aluminum.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)