Key Documents
27518
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
17 mm × 60 mm
pojemność
7 mL
dopasowywanie
thread for 15-425
Opis ogólny
Hole cap is black phenolic.
Septum is blue PTFE on white silicone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)