27056
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black polypropylene hole cap
rozmiar
20-400
Właściwości
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
135 °C temp. limit
śr. × wys.
23 mm × 11.2 mm
otwór śr.
12 mm
dopasowywanie
thread for 20-400
kompatybilność
for use with 22 mL vial with 20-400 thread
Opis ogólny
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)