Kluczowe dokumenty
27354
Supelco
Septa, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
black Viton®
black Viton®
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
260 °C temp. limit
śr. zewn.
18 mm
śr. × grubość
18 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Informacje prawne
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)