Key Documents
27039
Supelco
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
volume 5 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 20 mm × 62 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
clear glass vial
styrene-butadiene septum
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
opakowanie
pkg of 12 ea
śr. zewn. × wys.
20 mm × 62 mm
pojemność
5 mL
dopasowywanie
thread for 20-400
Opis ogólny
  • Cone shaped vessel for easy removal of small samples.
  • Made of heavy wall borosilicate glass.
  • Includes PTFE-faced red rubber septum and a black phenolic solid cap.
  • Autoclavable or can be centrifuged.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1