Kluczowe dokumenty
24717
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.25 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
conical clear glass
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
pojemność
0.25 mL
kompatybilność
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
Opis ogólny
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)