Key Documents
27408
Supelco
Insert for shell vial
volume 0.05 mL, glass, conical, with bottom spring, O.D. × H × I.D. 6 mm × 25 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
glass
opis
Mandrel precision point
Właściwości
conical
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
6 mm × 25 mm × 4.6 mm
pojemność
0.05 mL
kompatybilność
for use with vial with 6 mm opening
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)