24716
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Polecane produkty
Materiały
clear glass (shell style)
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
pojemność
0.35 mL
kompatybilność
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Inne uwagi
24715 --> material nos. 24715 (100pk) & 24716 (1000pk).
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)