Kluczowe dokumenty
52974-U
Supelco
4625 DPX Tip
Tecan, Tip volume 1 mL, box of 96 tips, bed weight 50 mg
Synonim(y):
HybridSPE® DPX SPE Tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.02
Nazwa produktu
4625 DPX Tip, weight 50 mg (bed), Tecan, tip volume 1 mL
linia produktu
HybridSPE®
skład
HybridSPE® sorbent
opakowanie
box of 96 tips
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność końcówki
1 mL
masa
50 mg (bed)
grupa aktywna macierzy
Zirconia-based phase
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
Tecan
Opis ogólny
DPX to skrót od Dispersive Pipette EXtraction. Końcówki HybridSPE DPX to końcówki do pipet, które zawierają luźno zawarty sorbent HybridSPE, który jest mieszany z roztworem próbki w celu przeprowadzenia ekstrakcji w fazie stałej. Technologia HybridSPE jest prostą i ogólną platformą przygotowania próbek zaprojektowaną do usuwania endogennych zakłóceń fosfolipidowych z biologicznego osocza i surowicy przed analizą LC/MS lub LC/MS/MS.
W tej prostej technice biologiczne osocze lub surowica są najpierw poddawane wytrącaniu białek poprzez dodanie i mieszanie zakwaszonego acetonitrylu. Wytrącone białka są następnie usuwane przez odwirowanie, a powstały supernatant jest ekstrahowany za pomocą końcówki HybridSPE DPX, która działa jak filtr chemiczny, który jest specjalnie ukierunkowany na usuwanie endogennych fosfolipidów próbki.
Mechanizm retencji fosfolipidów opiera się na wysoce selektywnej interakcji kwasowo-zasadowej Lewisa między zastrzeżonymi jonami cyrkonu funkcjonalnie związanymi z fazą stacjonarną HybridSPE® a cząsteczką fosforanową zgodną ze wszystkimi fosfolipidami. Powstały eluent jest gotowy do natychmiastowej analizy LC/MS lub LC/MS/MS.
Oferujemy szereg końcówek, które są kompatybilne z najpopularniejszymi platformami do przenoszenia cieczy i pipetorami na rynku: Tecan, Hamilton, INTEGRA, a także w formacie uniwersalnym.
Jakiego rozmiaru końcówek potrzebuję?
Dla HybridSPE-PL dostępne są dwie wersje końcówek DPX. Standardowe końcówki HybridSPE DPX 50 mg są przeznaczone do użytku z próbkami biologicznymi o objętości 100-300 μL, natomiast końcówki HybridSPE DPX 30 mg są przeznaczone do użytku z próbkami biologicznymi o objętości 30-100 μL.
Wytyczne dla końcówek 30 mg - próbka osocza/surowicy: 30-100 μL; czynnik strącający: 90-300 μL
Wytyczne dla końcówek 50 mg - próbka osocza/surowicy: 100-300 μL; czynnik strącający: 300-900 μL
Cechy i korzyści
  • Minimalne objętości rozpuszczalnika do elucji
  • Szybkie czasy ekstrakcji (poniżej 3 minut/próbkę)
  • Wysoka wydajność ekstrakcji
  • Łatwe do przeprowadzenia ekstrakcje
  • Niższe koszty
  • Wyższa przepustowość
  • Wymagane minimalne szkolenie
  • Przyjazny dla środowiska
  • Eliminuje efekty tłumienia jonów często związane z fosfolipidami
  • Oferowane końcówki pasują do wielu formatów: Tecan, 1363, INTEGRA oraz uniwersalne platformy do obsługi cieczy i pipetory.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Ekstrakcja do fazy stałej oczyszcza próbki do analizy chromatograficznej, poprawiając jakość danych i chroniąc kolumny analityczne.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Ekstrakcja do fazy stałej oczyszcza próbki do analizy chromatograficznej, poprawiając jakość danych i chroniąc kolumny analityczne.