Kluczowe dokumenty
24333
Supelco
PTA-5 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.50 μm
Synonim(y):
PTA-5, 30M .32MM 1.5UM
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materiały
fused silica
Parametry
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
53
df
1.50 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.32 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Kapilarna kolumna GC jest również znana jako otwarta kolumna rurowa. Gaz nośny przepływa przez centralny otwór i jest nieograniczony na całej długości kolumny. Kolumna kapilarna GC PTA-5 to specjalnie obrobiona niepolarna kolumna kapilarna, przeznaczona głównie do związków aminowych.
Application: This column is designed for analyses of amines and other basic analytes.
USP Code: None
Phase:
  • Bonded
  • Base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Zastosowanie
Kolumna kapilarna GC PTA-5 została wykorzystana w mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas, przeprowadzonej w celu analizy i badań przesiewowych 21 związków związanych z amfetaminą w moczu.
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Screening Procedure for 21 Amphetamine-Related Compounds in Urine Using Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography-Mass Spectrometry.
Battu C
Journal of Chromatographic Science, 36 (1), 1-7 (1998)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)