Kluczowe dokumenty
25439
PTA-5 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
Synonim(y):
PTA-5, 30M .53MM 3.0UM
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
Parametry
-60-260 °C temperature (isothermal)
-60-280 °C temperature (programmed)
Wartość beta
44
df
3.00 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.53 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary non-polar
Powiązane kategorie
Opis ogólny
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?