Kluczowe dokumenty
24233-U
Supelco
SPB®-Octyl Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materiały
fused silica
agency
EPA 1668
suitable for EPA 1613
Parametry
-60-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
63
df
1.00 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane) phase
Zastosowanie
environmental
food and beverages
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Kolumna kapilarna GC 2833-Octyl ma wysoką rozdzielczość i zapewnia niezawodne rozdzielanie kongenerów.
Application: The low polarity of this column approaches squalane, making it substantially less polar than that of the widely used non-polar poly(dimethyl siloxane) columns. This column offers unique selectivity compared to non-polar and intermediate polarity columns, and can be used for confirmational analyses of PCB-containing samples.
USP Code: None
Phase:
  • Bonded
  • Poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D.: -60 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Kolumna kapilarna GC 2833-Octyl została użyta w mikroekstrakcji na fazie stałej - kapilarnej chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią atomowo-emisyjną w plazmie indukowanej mikrofalami (GC-MIP-AED), do specjacji selenitu (SE(IV)), ponieważ jest to pierwiastek, który jest niezbędny przy niskich poziomach i jest uważany za wyższy.
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sanka N Atapattu et al.
Journal of chromatography. A, 1195(1-2), 136-145 (2008-05-27)
An iteration procedure is used to optimize the solute descriptors for 94 compounds suitable for characterizing the retention properties of open-tubular columns for gas chromatography in the intermediate temperature range of 160-240 degrees C. These solute descriptors are used to
Thushara Karunasekara et al.
Journal of chromatography. A, 1266, 124-130 (2012-10-24)
A combination of gas chromatography and liquid-liquid partitions in totally organic biphasic systems is used to determine descriptor values for compounds of low volatility suitable for characterizing open tubular columns at high temperatures. The descriptor database of varied compounds includes
Introduction to Environmental Forensics.
Murphy BL and Morrison RD.
Technology & Engineering, 434-435 (2007)
Emmanouil Dimitrakakis et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 379(5-6), 842-848 (2004-06-29)
The use of solid-phase microextraction (SPME) with gas chromatography coupled to microwave-induced plasma atomic-emission detection (GC-MIP-AED) is described for selenite [Se(IV)] speciation. Aqueous standards were derivatised with sodium tetraethyl- or tetrapropylborate and extracted by SPME. Headspace extraction of the ethyl