Kluczowe dokumenty
Z415499
Sigma-Aldrich
Water-cooled distilling head
joint: ST/NS 24/40, Overall H 400 mm, O.D. 54 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
śr. zewn.
54 mm
wys. całkowita
400 mm
odległość do ramienia bocznego
225 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Useful for removal of solvents from reaction mixtures or concentrations from solutions prior to crystallization.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)