Kluczowe dokumenty
SYND304250
Synthware water jacketed distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, jacket L 250 mm, immersion depth 76 mm
Synonim(y):
Synthware D304250, głowica destylacyjna z ramieniem bocznym
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Połączenie
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D304250
głębokość zanurzenia
76 mm
dł. osłony
250 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Złącze termometru wynosi 10/18 dla termometru zanurzeniowego 76 mm. Ramię boczne jest ustawione pod kątem 75o.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)