Kluczowe dokumenty
22086-U
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Właściwości
ferrule type packed column
opakowanie
pkg of 10 ea
śr. wewn.
1/4 in.
kompatybilność
1/4 in. O.D. Column
Opis ogólny
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)