Merck
22386
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/16 in. Column O.D.
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
opakowanie
pkg of 10 ea
śr. wewn.
1/16 in.
dopasowywanie
1/16 in. ferrule for 1/16 in. O.D. packed column
kompatybilność
1/16 in. O.D. Column
Opis ogólny
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Black MS
Analytical Chemistry, 50 (7), 848-851 (1978)