Kluczowe dokumenty
21159
Supelco
Vocarb® 3000 Purge Trap K, CDS
for use with CDS Peakmaster
Synonim(y):
Purge/Trap K Vocarb® 3000
About This Item
Kod UNSPSC:
41115717
skład
Carbopack B, 10 cm
Carboxen 1000, 6 cm
Carboxen 1001, 1 cm
producent / nazwa handlowa
Vocarb® 3000 Purge Trap K
wymiary pułapki do oczyszczania
11 1/4 in. (28.6 cm)
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with CDS Peakmaster
Informacje prawne
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)