Kluczowe dokumenty
19141-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
rozmiar igły
26 ga
opis
blunt tip (stainless steel)
Właściwości
blunt tip (point style 3)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7780-02
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
250-10000 μL
kompatybilność
for use with 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valve
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)