Kluczowe dokumenty
13858-U
Supelco
Dowex 1X8 Ion Exchange Resin
200-400 mesh, matrix styrene divinylbenzene (gel)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Dowex 1X8 postać mrówczanu, 200-400 mesh, 2,5 kg, matrix styrene divinylbenzene (gel)
opis
cross-linkage 8%
Poziom jakości
Formularz
beads
metody
LPLC: suitable
Matryca
styrene divinylbenzene (gel)
grupa aktywna macierzy
quaternary ammonium
wielkość cząstki
200-400 mesh
pojemność
1.0 meq/mL
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Dowex 1X8, silnie zasadowa żywica anionowymienna, została wykorzystana jako absorbent w ekstrakcji do fazy stałej.
Zastosowanie
  • Forma mrówczanowa Dowex 1X8 została użyta do usunięcia neutralnych monosacharydów i heksozamin z hydrolizatów przy użyciu chromatografii jonowymiennej.
  • Formę mrówczanową Dowex 1X8 stosowano do oczyszczania kwasów organicznych z liofilizowanych frakcji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mohamed Koubaa et al.
Analytical biochemistry, 436(2), 151-159 (2013-02-13)
The tricarboxylic acid (TCA) cycle is involved in the complete oxidation of organic acids to carbon dioxide in aerobic cells. It not only uses the acetyl-CoA derived from glycolysis but also uses breakdown products of proteins, fatty acids, and nucleic
E Makatsori et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 712(1-2), 23-29 (1998-08-11)
Serum and tissue specimens from healthy C57BI mice and from mice with Lewis' lung cancer after metastasis were analyzed for N-acetyl- and N-glycolylneuraminic acid by high-performance liquid chromatography. Both neuraminic acids were present, while N-glycolylneuraminic acid was the predominant sialic
Ayşem Uzer et al.
Forensic science international, 174(2-3), 239-243 (2007-06-09)
The Meisenheimer anions formed from TNT in KOH solutions in alcohol or acetone were used in screening tests for TNT among possible nitro-explosives. The same reaction was used for the spectrophotometric assay of TNT in soil by CRREL (Cold Regions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
13858-U4061833536087