Kluczowe dokumenty
44310
AmberChrom™ 1X4 Ion Exchange Resin
chloride form, 50-100 mesh
Synonim(y):
Dowex 1X4, Cl(−)-form, strongly basic
About This Item
Polecane produkty
product name
AmberChrom™ 1X4 chloride form, chloride form, 50-100 mesh
Poziom jakości
opis
cross-linkage 4%
Postać
beads
Parametry
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
wilgoć
>50%
metody
LPLC: suitable
strata
~55% loss on drying, 110 °C
macierz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupa aktywna macierzy
SAX
wielkość cząstki
50-100 mesh
pH robocze
0-14
pojemność
1.0 meq/mL capacity
metoda separacji
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
Klucz InChI
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?