Key Documents
13134-U
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase none, matrix 45/60 Molecular Sieve 13X support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
macierz
45/60 Molecular Sieve 13X support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)