Merck
11887
Supelco
Coated GC Packing
phase 4% Carbowax 20M + 0.8% KOH, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
opakowanie
bottle of 15 g
Poziom jakości
Parametry
60-220 °C temp. range
metody
gas chromatography (GC): suitable
macierz
60/80 Carbopack B support
grupa aktywna macierzy
4% Carbowax 20M + 0.8% KOH phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for analyte group amines
Opis ogólny
The choice of coating material is based on the stationary phase of the GC. Gas Chromatographic (GC) column packed with Carbopack B modified by Carbowax and KOH has the best separation efficiency.
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
Zastosowanie
GC column packed with Carbopack B, Carbowax and KOH was used for the determination of Dimethylethylamine and Dimethylethylamine-N-Oxide in Air, Plasma and Urine Samples.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparison of column packings for trace analysis of free amines by gas-liquid chromatography.
Mathiasson L and Lovkvist P.
Journal of Chromatography A, 217, 177-181 (1981)
Methods for the determination of dimethylethylamine and dimethylethylamine-N-oxide in air, plasma and urine samples.
Lundh TB, et al.
International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 44 (2), 81-86 (1991)
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer P.
Science, 73-73 (2009)