Kluczowe dokumenty
13156-U
Supelco
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 Porapak R support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel column
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/100 Porapak R support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with General Configuration
Opis ogólny
W kolumnie z wypełnieniem gaz nośny przenika przez porowate złoże, a separacja jest osiągana poprzez odsunięcie od siebie substancji rozpuszczonych. Kolumny z wypełnieniem wykonane są z dwóch głównych materiałów: stali nierdzewnej i szkła Pyrex. Kolumny z wypełnieniem metalowym są bardziej odpowiednie do długich i wysokich natężeń przepływu gazu nośnego, aby tolerować podwyższone ciśnienia. Porapak R to kopolimer styrenu i diwinylobenzenu z grupami -O- i -N- o maksymalnej temperaturze roboczej około 250 °C.
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert J.
Fundamentals of Analytical Toxicology, 159-159 (2008)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)