Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2790
Sigma-Aldrich
Anti-p-Upf1 (Ser1127) Antibody, clone 1C4-H1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
EENT1, NORF1, Nonsensowny czynnik redukujący mRNA 1, Regulator transkryptów nonsensownych 1, Up-frameshift suppressor 1 homolog, Zależna od ATP helikaza RENT1, hUpf1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1C4-H1
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 124.3 kDa
observed mol wt ~150 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... UPF1(5976)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1C4-H1 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa homolog supresora Up-frameshift 1 (Upf1) fosforylowany na serynie 1127.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom otaczającym fosfoserynę 1127 w ludzkim homologu supresora Up-frameshift 1 (Upf1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek A431 traktowanych kalikuliną A i kwasem okadaikowym.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło fosfo-Upf1 (Ser1127) w lizacie z głodzonych przez noc komórek A431 traktowanych kalikuliną A (50 nM) i kwasem okadaikowym (500 nM) przez 30 minut, ale nie w lizacie z nietraktowanych komórek.
Testowane aplikacje
Test hamowania peptydem: Wykrywaniu pasma docelowego w lizacie z komórek NIH3T3 traktowanych kalikuliną A (50 nM) i kwasem okadaikowym (500 nM) zapobiegało wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii immunogennym fosfopeptydem, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.
Test wiązania powinowactwa Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd p-Upf1 (Ser1127) z KD wynoszącym 5,6 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-Upf1 (Ser1127) w komórkach A431 głodzonych surowicą przez noc, a następnie traktowanych kalikuliną A (50 nM) i kwasem okadaikowym (500 nM) przez 30 minut.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Regulator nonsensownych transkryptów 1 (UniProt: Q92900; znany również jako ATP-zależna helikaza RENT1, Nonsense mRNA reducing factor 1, NORF1, Up-frameshift suppressor 1 homolog, hUpf1) jest kodowany przez gen UPF1 (znany również jako KIAA0221, RENT1) (Gene ID: 5976) u człowieka. Upf1 jest członkiem rodziny helikaz DNA2/NAM7. Jest to zależna od RNA helikaza i ATPaza, która jest wymagana do rozpadu mRNA zawierającego przedwczesne kodony stop za pośrednictwem nonsensu (NMD). Jest rekrutowana do mRNA po zakończeniu translacji i przechodzi cykl fosforylacji i defosforylacji. Jest fosforylowany przez SMG1, a fosforylacja jest uważana za niezbędny etap w NMD i jest wymagana do tworzenia kompleksów nadzoru mRNA. Fosforylowany Upf1 jest rozpoznawany przez EST1B/SMG5, SMG6 i SMG7, które zapewniają połączenie z maszynerią degradacji mRNA obejmującą szlaki egzonukleolityczne i endonukleolityczne. Hiperfosforylowana forma jest ukierunkowana na ciało P, podczas gdy niefosforylowane białko jest rozprowadzane w cytoplazmie. Aktywność ATPazy Upf1 jest wymagana do demontażu mRNP poddawanych NMD i jest również niezbędna dla żywotności zarodka. Opisano dwie izoformy Upf1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Upf1 zawiera domenę palca cynkowego typu UPF1 (aa 121-272) i domenę wiążącą nukleotydy (aa 506-510). Opisano dwie izoformy UPF1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi (Ref.: Chiu, S-Y., et al. (2003). RNA. 9(1); 77-87; Yamashita, A., et al. (2001). Genes Dev. 15(17); 2215-2218).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)