Kluczowe dokumenty
HPA001800
Sigma-Aldrich
Anti-UPF3B antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-MRX62
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
AKKLDKENLSDERASGQSCTLPKRSDSELKDEKPKRPEDESGRDYREREREYERDQERILRERERLKRQEEERRRQKERYEKEKTFKRKEEEMKKEKDTLRDKGKKAESTESIGSSEKTEKKEEVVKRDRIRNKDR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UPF3B(65109)
Immunogen
Regulator of nonsense transcripts 3B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
UPF3B (UPF3 regulator of nonsense transcripts homolog B) jest nukleo-cytoplazmatycznym białkiem transportującym. Ulega ekspresji we wszystkich dorosłych tkankach. Przemieszcza się między jądrem a regionem cytoplazmatycznym. Składa się z konserwowanej domeny, która uczestniczy w interakcji z białkiem Y14 kompleksu połączenia eksonów (EJC). Ponadto mechanizm rozpadu mRNA za pośrednictwem nonsensu (NMD) jest wysoce zależny od interakcji Y14/UPF3B. W szlaku interakcji Y14/UPF3B białka EJC działają jako punkty przylegania do tworzenia rozróżnialnych mRNP aktywujących NMD. Na przykład podczas NMD UPF3B wiąże się ze splicingowanym mRNA β-globiny in vivo, aby wyeliminować mRNA zawierające przedwczesny kodon zakończenia translacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74305
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shihua Lu et al.
RNA biology, 1(1), 42-47 (2006-12-30)
The subcellular localization of the nonsense mediated decay (NMD) of mRNA transcripts bearing premature termination codons has been controversial. Recently, it has been demonstrated that RNA tethering of key mediators of NMD, including human UPF3B, accurately recreates NMD. Here, we
Niels H Gehring et al.
Molecular cell, 20(1), 65-75 (2005-10-08)
Messenger RNAs (mRNAs) bearing premature translation termination codons (PTCs) are degraded by nonsense-mediated mRNA decay (NMD). For mammalian NMD, current models propose a linear pathway that involves the splicing-dependent deposition of exon-junction complexes (EJCs) and the sequential action of the
Hala Chamieh et al.
Nature structural & molecular biology, 15(1), 85-93 (2007-12-11)
Nonsense-mediated mRNA decay (NMD) eliminates mRNAs containing a premature translation termination codon through the recruitment of the conserved NMD factors UPF1, UPF2 and UPF3. In humans, a dynamic assembly pathway allows UPF1 to join UPF2 and UPF3 recruited to the
Joachim B Kunz et al.
RNA (New York, N.Y.), 12(6), 1015-1022 (2006-04-08)
The exon-junction complex (EJC) components hUpf3a and hUpf3b serve a dual function: They promote nonsense-mediated mRNA decay (NMD), and they also regulate translation efficiency. Whether these two functions are interdependent or independent of each other is unknown. We characterized the
Niels H Gehring et al.
Molecular cell, 11(4), 939-949 (2003-04-30)
Messenger RNAs with premature translation termination codons (PTCs) are degraded by nonsense-mediated mRNA decay (NMD). In mammals, PTCs are discriminated from physiological stop codons by a process thought to involve the splicing-dependent deposition of an exon junction complex (EJC), EJC-mediated