Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZRB2105
Sigma-Aldrich
Anti-EBP/NHERF-1 Antibody, clone 1G10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Kofaktor regulacyjny wymiany Na(+)/H(+) NHE-RF1; Fosfoproteina 50 wiążąca ezrynę-radyksynę-moesynę; Kofaktor regulacyjny wymiennika Na(+)/H(+); Czynnik regulacyjny 1 wymiennika sodowo-wodorowego; Czynnik regulacyjny 1 izoformy A3 rodziny nośników substancji rozpuszczonych 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G10, recombinant monoclonal
opis
1G10 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~35 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC9A3R1(9368)
Specyficzność
Klon 1G10 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa EBP50/NHEF-1. Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego EBP50/NHERF-1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie ludzkiej tkanki nerkowej.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło EBP/NHERF-1 w lizacie ludzkiej tkanki nerkowej.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło EBP/NHERF-1 w lizatach z komórek HEK293, mysiej tkanki nerkowej i szczurzej tkanki nerkowej, a rozcieńczenie 1:10 000 wykryło EBP/NHERF-1 w lizacie komórek MCF-7.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd EBP/NHERF-1 z KD wynoszącym 4,9 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło EBP/NHERF-1 w komórkach MCF-7.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło EBP/NHERF-1 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Kofaktor regulatorowy wymiany Na(+)/H(+) NHE-RF1 (UniProt: O14745; znany również jako NHERF-1, Ezrin-radixin-moesin-binding phosphoprotein 50, EBP50, Regulatory coofactor of Na(+)/H(+) exchanger, Sodium-hydrogen exchanger regulatory factor 1, Solute carrier family 9 isoform A3 regulatory factor 1) jest kodowany przez gen SLC9A3R1 (znany również jako NHERF, NHERF1) (Gene ID: 9368) u człowieka. EBP50 jest białkiem rusztowania, które łączy białka błony plazmatycznej z członkami rodziny ezrin/moesin/radixin, a tym samym pomaga łączyć je z cytoszkieletem aktyny i regulować ich ekspresję powierzchniową. Jego ekspresję obserwuje się w kilku tkankach, w tym w wątrobie, nerkach, trzustce, prostacie, śledzionie, łożysku i jelicie cienkim. Zawiera dwie domeny PDZ (aa 14-94 i 154-234), które są niezbędne do wiązania się z wieloma ligandami. Bierze udział w regulacji reabsorpcji fosforanów w kanalikach proksymalnych nerek. Odgrywa również rolę w regulacji aktywności i subkomórkowej lokalizacji wymiennika Na(+)/H(+) 3 (SLC9A3) i jest niezbędny do fosforylacji i hamowania SLC9A3 za pośrednictwem cAMP. Mutacje w genie SLC9A3R1 powodują hipofosfatemiczną kamicę nerkową, chorobę charakteryzującą się zmniejszonym wchłanianiem fosforanów przez nerki, nerkową utratą fosforanów, hiperkalciurią i osteoporozą. Opisano dwie izoformy EBP50, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Courbebaisse, M., et al. (2012). PLoS One. 7(4); e34764; Garbett, D., and Bretscher, A. (2012). J. Cell Biol. 198(2); 195-203; Cao, TT., et al. (1999). Nature. 401(6750); 286-290).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)