MABN68
Anti-PSD95 Antibody, clone K28/43
clone K28/43, from mouse
Synonim(y):
Postsynaptic density protein 95, Synapse-associated protein 90, Tax interaction protein 15, discs large homolog 4, discs, large homolog 4 (Drosophila), post-synaptic density protein 95
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
K28/43, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLG4(1742)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC. (Maeda, T., et al. (2005). Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 46(11):4320-4327.)
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PSD95 on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Rat brain tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1