Merck
Wszystkie zdjęcia(13)
Kluczowe dokumenty
ZRB1962
Sigma-Aldrich
Anti-Calpain-1 Antibody, clone 1H14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
EC:3.4.22.52;Neutralna proteinaza 1 aktywowana wapniem;CANP 1;Typ mu kalpainy;Duża podjednostka kalpainy-1;Białko 30 genu indukującego proliferację komórek;Mikromolarna kalpaina;muCANP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H14, recombinant monoclonal
opis
1H14 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 81.89 kDa
observed mol wt ~80 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAPN1(823)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1H14 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa dużą podjednostkę kalpainy-1. Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów z regionu domeny II.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z domeny II z N-końcowej połowy ludzkiej kalpainy-1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek MOLT-4.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło kalpainę-1 w lizacie komórek MOLT-4.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło kalpainę-1 w lizatach z komórek C2C12 i Jurkat oraz lizacie nerki myszy.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Calpain-1 w wycinkach tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Calpain-1 w komórkach MCF-7.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek MOLT-4.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło kalpainę-1 w lizacie komórek MOLT-4.
Opis wartości docelowych
Podjednostka katalityczna kalpainy 1 (UniProt: P07384; znana również jako EC:3.4.22.52, neutralna proteinaza 1 aktywowana wapniem, CANP 1, kalpaina typu mu, duża podjednostka kalpainy-1, białko genu 30 indukującego proliferację komórek, mikromolarna kalpaina, muCANP) jest kodowana przez gen CAPN1 (znany również jako CANPL1, PIG30) (Gene ID: 823) u człowieka. Kalpainy należą do rodziny nielizosomalnych, zależnych od wapnia proteaz tiolowych, które proteolizują szeroką gamę białek cytoszkieletowych, błonowych i regulatorowych. Jest to enzym cytozolowy, który przemieszcza się do błony plazmatycznej po związaniu Ca2+. Typowe kalpainy charakteryzują się C-końcową domeną wiążącą Ca2+, która zawiera motywy EF-hand, podczas gdy nietypowe kalpainy nie mają tego regionu, ale często zawierają dodatkowe domeny. Kalpainy reagują na sygnały wapniowe poprzez rozszczepianie określonych białek, które często są składnikami kaskad sygnalizacyjnych, tym samym nieodwracalnie modyfikując ich funkcję. U ssaków odnotowano dwie główne izoformy kalpainy, kalpainę-1 i kalpainę-2, które ulegają konstytutywnej ekspresji we wszystkich tkankach i różnią się zapotrzebowaniem na wapń do aktywacji (~50 M dla kalpainy-1 i ~500 M dla kalpainy-2). Składają się one z niekowalencyjnie połączonej podjednostki 80 kDa, która zawiera podjednostkę katalityczną (aa 55-354) i podjednostkę 30 kDa z podjednostką regulatorową. Podjednostka 80 kDa składa się z czterech domen (I - IV), a jednostka 30 kDa ma 2 domeny (V i VI). Domena I jest częściowo usuwana podczas autolizy. Domena II to domena proteazy, która jest strukturalnie podobna do domeny katalitycznej innych proteaz cysteinowych. Zawiera triadę Cys, His, Asn charakterystyczną dla proteaz cysteinowych. Domena III wykazuje homologię z typowymi białkami wiążącymi kalmodulinę i oddziałuje z domenami wiążącymi wapń (IV i VI), uwalniając domenę II do aktywności proteazy. Domena IV jest domeną wiążącą Ca2+ strukturalnie podobną do kalmoduliny. Domena V zawiera region hydrofobowy i jest niezbędna do interakcji kalpainy z błonami. Domena VI ma pięć rąk EF. Istnieją dwie pary rąk EF, jedna para (EF1-EF2) wykazuje otwartą konformację, a druga (EF3-EF4) wykazuje zamkniętą konformację. Piąta ręka EF (EF5) ma zamkniętą konformację. Nadmierna ekspresja kalpain została pozytywnie powiązana zarówno z ostrymi, jak i przewlekłymi procesami neurodegeneracyjnymi, w tym niedokrwieniem, urazem i chorobą Alzheimera. W chorobie Alzheimera stosunek aktywnej do nieaktywnej kalpainy-1 jest znacznie wyższy. Proteoliza kalpainy jest zwykle późnym etapem wspólnej ścieżki prowadzącej do śmierci komórki indukowanej przez związki ekscytotoksyczne. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)