345860
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Rat mAb (2.2B10)
liquid, clone 2.2B10, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-GFAP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2.2B10, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
bovine, rat, mouse, human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCM1(8521)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting (0.1-0.5 µg/ml)
Frozen Sections (10-50 µg/ml)
Immunoprecipitation (2-5 µg/ml)
Paraffin Sections (10-50 µg/ml, see comments)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Human or rat brain tissues
Inne uwagi
Lee, V.M., et al. 1984. J. Neurochem. 42, 25.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1