Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA041603
Sigma-Aldrich
Anti-SLC5A2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SGLT2, Anti-Solute Carrier Family 5 (Sodium/Glucose Cotransporter), Member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
FHEVGGYSGLFDKYLGAATSLTVSEDPAVGNISSFCYRPRPDSYHLL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC5A2(6524)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen SLC5A2 (solute carrier family 5 member 2), obejmujący 7,6 kb z 14 eksonami, jest zmapowany na ludzkim chromosomie 16p11.2. SLC5A2 należy do grupy genów transporterów nośników substancji rozpuszczonych z rodziny V. Gen koduje białko o długości 672 aminokwasów, ko-transporter sodowo-glukozowy 2 (SGLT2) o niskim powinowactwie. Kodowane białko zawiera 14 domen rozprzestrzeniających się przez błonę, przy czym zarówno N-, jak i C-końcówka są skierowane w stronę regionu zewnątrzkomórkowego.
Immunogen
nośnik substancji rozpuszczonych rodzina 5 (kotransporter sodu/glukozy), członek 2 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina nośników soli 5, członek 2 (SLC5A2) odgrywa istotną rolę w reabsorpcji przefiltrowanej glukozy. Kodowane białko stymulowało wychwyt komórkowy gentamycyny i nasilało cytotoksyczność indukowaną gentamycyną in vitro. SLC5A2 działa również jako potencjalny cel terapii przeciwcukrzycowej. Mutacja w genie powoduje rodzinną glukozurię nerkową (FRG) i aminoacydurię.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82172
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sodium-glucose transporter-2 (SGLT2; SLC5A2) enhances cellular uptake of aminoglycosides.
PLoS ONE null
Influence of Familial Renal Glycosuria Due to Mutations in the SLC5A2 Gene on Changes in Glucose Tolerance over Time.
PLoS ONE null
Familial renal glucosuria: SLC5A2 mutation analysis and evidence of salt-wasting.
Calado J
Kidney International null
A novel missense mutation in SLC5A2 encoding SGLT2 underlies autosomal-recessive renal glucosuria and aminoaciduria.
Magen D
Kidney International null
Patrick Deacon et al.
Scientific reports, 9(1), 15915-15915 (2019-11-07)
The nephron is composed of distinct segments that perform unique physiological functions. Little is known about how multipotent nephron progenitor cells differentiate into different nephron segments. It is well known that β-catenin signaling regulates the maintenance and commitment of mesenchymal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA041603-100UL4061837130335
HPA041603-25UL4061841485520