Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA051255
Sigma-Aldrich
Anti-SLC34A1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-NAPI-3, Anti-NPT2, Anti-NPTIIa, Anti-SLC11, Anti-SLC17A2, Anti-solute carrier family 34 (sodium phosphate), member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PLPVPGGHVMRGTAFAYVPSPQVLHRIPGTSAYAFPSLGPVALAEHTCPCGEVLERHEPLPAKLALEEEQKPESRLVPKLRQA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC34A1(6569)
Immunogen
rodzina nośników substancji rozpuszczonych 34 (fosforan sodu), członek 1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST81923
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naomi C Boisvert et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 315(2), F353-F363 (2018-04-19)
Loss of ubiquitin COOH-terminal hydrolase L1 (UCHL1), a deubiquitinating enzyme required for neuronal function, led to hyperphosphatemia accompanied by phosphaturia in mice, while calcium homeostasis remained intact. We therefore investigated the mechanisms underlying the phosphate imbalance in Uchl1-/- mice. Interestingly
Qing He et al.
JCI insight, 4(17) (2019-09-06)
Dysregulated actions of bone-derived phosphaturic hormone fibroblast growth factor 23 (FGF23) result in several inherited diseases, such as X-linked hypophosphatemia (XLH), and contribute substantially to the mortality in kidney failure. Mechanisms governing FGF23 production are poorly defined. We herein found
Jean-Marc Blouin et al.
Human molecular genetics, 26(8), 1565-1576 (2017-03-24)
Congenital erythropoietic porphyria (CEP) is an inborn error of heme biosynthesis characterized by uroporphyrinogen III synthase (UROS) deficiency resulting in deleterious porphyrin accumulation in blood cells responsible for hemolytic anemia and cutaneous photosensitivity. We analyzed here the molecular basis of
Philipp Glosse et al.
Kidney international, 94(3), 491-501 (2018-06-05)
Fibroblast growth factor 23 (FGF23) is a proteohormone regulating renal phosphate transport and vitamin D metabolism as well as inducing left heart hypertrophy. FGF23-deficient mice suffer from severe tissue calcification, accelerated aging and a myriad of aging-associated diseases. Bone cells