Kluczowe dokumenty
SAB2100528
Sigma-Aldrich
Anti-DAGLB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DAGLβ, Anti-Diacylglycerol lipase, β, Anti-FLJ33624, Anti-FLJ33909, Anti-KCCR13L
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
74 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rabbit, mouse, guinea pig, human, bovine, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DAGLB(221955)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human DAGLB
Działania biochem./fizjol.
DAGLB belongs to the AB hydrolase superfamily.It catalyzes the hydrolysis of diacylglycerol (DAG) to 2-arachidonoyl-glycerol (2-AG), the most abundant endocannabinoid in tissues. This protein is required for axonal growth during development and for retrograde synaptic signaling at mature synapses.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: STAELFSTYFSDTDLVPSDIAAGLALLHQQQDNIRNNQEPAQVVCHAPGS
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)