Kluczowe dokumenty
SAB2500328
Sigma-Aldrich
Anti-DPP4/CD26 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ADABP, Anti-ADCP2, Anti-Adenosine deaminase complexing protein 2, Anti-CD26, Anti-Dipeptidyl-peptidase 4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, canine
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPP4(1803)
Opis ogólny
Peptydaza dipeptydylowa 4 (DPP4), znana również jako klaster różnicowania 26 (CD26), jest zlokalizowana na powierzchni komórek T i oddziałuje z deaminazą adenozyny (ADA), kolagenem i CD459. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2q24.2.
Immunogen
Peptide with sequence C-PPHFDKSKKYP from the internal region of the protein sequence according to NP_001926.2.
Działania biochem./fizjol.
Peptydaza dipeptydylowa 4 (DPP4) lub CD26 odgrywa istotną rolę we współstymulacji komórek T, adhezji między komórkami oraz w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). Działa jako enzym proteazy serynowej, który katalizuje rozszczepianie dipeptydów z peptydów zawierających reszty proliny lub alaniny. Białko to jest biomarkerem i celem terapeutycznym w astmie. Delecja genu DPP4 wpływa na metabolizm węglowodanów, co z kolei prowadzi do upośledzenia umysłowego i hipotonii. Nieprawidłową ekspresję białka obserwuje się podczas regeneracji wątroby, marskości wątroby i nowotworów wątroby. Poziom DPP4 jest również obniżony w surowicy pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel deletion in 2q24.1q24.2 in a girl with mental retardation and generalized hypotonia: a case report.
Palumbo O
Molecular Cytogenetics (2012)
Molecular analyses of human and rat dipeptidyl peptidase IV.
Abbott CA
Advances in Experimental Medicine and Biology (1997)
Natacha Bohin et al.
Stem cell reports, 15(1), 156-170 (2020-06-13)
Intestinal crypts have great capacity for repair and regeneration after intestinal stem cell (ISC) injury. Here, we define the cellular remodeling process resulting from ISC niche interruption by transient Notch pathway inhibition in adult mice. Although ISCs were retained, lineage
Unravelling the immunological roles of dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) activity and/or structure homologue (DASH) proteins
Wagner L
Clinical and Experimental Immunology (2016)
Expression and Clinical Significance of Serum Dipeptidyl Peptidase IV Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
Chang XY
The American Journal of the Medical Sciences (2016)