Kluczowe dokumenty
SAB2500976
Sigma-Aldrich
Anti-SOD1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ALS, Anti-ALS1, Anti-Amyotrophic lateral sclerosis 1, soluble, Anti-HGNC:11179, Anti-Superoxide dismutase 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, canine, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOD1(6647)
Powiązane kategorie
Immunogen
Peptide with sequence C-SRKHGGPKDEERH from the internal region of the protein sequence according to NP_000445.1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dongtao Wang et al.
Skeletal muscle, 8(1), 18-18 (2018-06-02)
A low-protein diet supplemented with ketoacids (LPD + KA) maintains the nutritional status of patients with chronic kidney disease (CKD). Oxidative damage and mitochondrial dysfunction associated with the upregulation of p66SHC and FoxO3a have been shown to contribute to muscle atrophy. This
So Eun Kim et al.
Molecular medicine reports, 25(1) (2021-11-20)
Although multi‑organ dysfunction is associated with the survival rate following cardiac arrest (CA), the majority of studies to date have focused on hearts and brains, and few studies have considered renal failure. The objective of the present study, therefore, was
Erica de Sousa et al.
Cell death & disease, 13(4), 393-393 (2022-04-23)
The voltage-dependent anion channel 1 (VDAC1) was first described as a mitochondrial porin that mediates the flux of metabolites and ions, thereby integrating both cell survival and death signals. In the nervous system, the functional roles of VDAC1 remain poorly
Michelle L Thompson et al.
Disease models & mechanisms, 7(2), 233-243 (2013-12-07)
Molecular mechanisms underlying neurodegenerative diseases converge at the interface of pathways impacting cellular stress, protein homeostasis and aging. Targeting the intrinsic capacities of neuroprotective proteins to restore neuronal function and/or attenuate degeneration represents a potential means toward therapeutic intervention. The
Kouji Komatsu et al.
Reproduction (Cambridge, England), 147(5), 627-638 (2014-01-25)
Hormonal stimulation in superovulation induces female mice to ovulate more oocytes than spontaneous ovulation. Because the superovulated oocytes contain a number of oocytes that normally regress before spontaneous ovulation or immature oocytes, the development of some embryos that derive from