Kluczowe dokumenty
SAB5700207
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CATprodukowane u królików
Synonim(y):
CAT, MGC138422, MGC138424, katalaza
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.51 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAT(847)
Opis ogólny
Gen ten koduje katalazę, kluczowy enzym antyoksydacyjny w obronie organizmu przed stresem oksydacyjnym. Katalaza jest enzymem hemowym obecnym w peroksysomach prawie wszystkich komórek tlenowych. Katalaza przekształca reaktywne formy tlenu nadtlenek wodoru w wodę i tlen, a tym samym łagodzi toksyczne działanie nadtlenku wodoru. Przypuszcza się, że stres oksydacyjny odgrywa rolę w rozwoju wielu przewlekłych lub późnych chorób, takich jak cukrzyca, astma, choroba Alzheimera, toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów i nowotwory. Polimorfizmy w tym genie wiążą się ze zmniejszeniem aktywności katalazy, ale jak dotąd akatalazemia jest jedyną chorobą wywoływaną przez ten gen.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-225 ludzkiego CAT (NP_001743.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)