Merck
Wszystkie zdjęcia(14)
Kluczowe dokumenty
ZRB1942
Sigma-Aldrich
Anti-NFAT1 Antibody, clone 1D19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Czynnik jądrowy aktywowanych limfocytów T cytoplazmatyczny 2; NF-ATc2; NFATc2; NFAT podjednostka preegzystująca; NF-ATp; czynnik transkrypcyjny limfocytów T
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D19, recombinant monoclonal
opis
1D19 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 100.15 kDa
observed mol wt ~140 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFATC2(4773)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D19 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które wykrywa NFAT1. Celuje w epitop w obrębie 19 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego NFAT1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Raji.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło NFAT1 w lizacie komórek Raji.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło NFAT1 w lizatach Jurkat i Raw264.7 oraz rozcieńczenie 1:10 000 w lizacie komórek EL4.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd NFAT1 z KD 6,7 x 10-9 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło NFAT1 w komórkach Jurkat.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło NFAT1 w wycinkach ludzkich tkanek migdałków.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek Raji.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło NFAT1 w lizacie komórek Raji.
Opis wartości docelowych
Czynnik jądrowy aktywowanych komórek T, cytoplazmatyczny 2 (UniProt: Q13469; znany również jako NF-ATc2, NFATc2, NFAT pre-existing subunit, NF-ATp, T-cell transcription factor NFAT1) jest kodowany przez gen NFATC2 (znany również jako NFAT1, NFATP) (Gene ID: 4773) u człowieka. NFAT1 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych NFAT, która składa się z czterech członków reagujących na wapń: NFAT1, 2, 3 i 4. Są one aktywowane przez defosforylację, w której pośredniczy kalcyneuryna, w odpowiedzi na zwiększony poziom wapnia wewnątrzkomórkowego. NFAT1 ulega ekspresji w grasicy, śledzionie, sercu, jądrach, mózgu, łożysku, mięśniach i trzustce. Opisano pięć izoform NFAT1, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. Izoforma 1 wykazuje wysoką ekspresję w jelicie cienkim, sercu, jądrach, prostacie, grasicy, łożysku i tarczycy. Izoforma 3 ulega wysokiej ekspresji w żołądku, macicy, łożysku, tchawicy i tarczycy. NFAT1 odgrywa rolę w indukowanej ekspresji genów cytokin w komórkach T, zwłaszcza w indukcji IL-2, IL-3, IL-4, TNF-. Wykazano, że promuje inwazyjną migrację poprzez aktywację ekspresji glikanu 6 i szlaku sygnałowego Wnt5A. W komórkach spoczynkowych NFAT1 jest fosforylowany przez kinazę NFATC w co najmniej 18 miejscach w aminokwasach 99-363. Po stymulacji komórek wszystkie te miejsca z wyjątkiem Ser-243 są defosforylowane przez kalcyneurynę, co prowadzi do zmiany konformacyjnej, która jednocześnie eksponuje NLS i maskuje NES, co skutkuje jego lokalizacją jądrową. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Werneck, MBF., et al. (2011). Cancer Immunol. Immunother. 60(4); 537-546; Yiu, GK., et al. (2011). Biochem. J. 440(1); 157-166).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)