MAB4234
Anti-Wilms′ Tumor Antibody, NT, clone 6F-H2
clone 6F-H2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
WT1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6F-H2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WT1(7490)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Wilms tumor protein WT1 in the CRE-binding protein/CBP immunoprecipitate obtained from the lysate of a T-SV40 immortalized human glomerular epithelial cell (HGEC) line (Drossopoulou, G.I., et al. (2009). Am. J. Physiol. Renal Physiol. 297(3):F594-F603).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Wilms tumor protein WT1 in lysates from mouse E15.5 embryonic kidney and human melanoma cell lines A375, SK-MEL-28, and WM-266-4 (Wagner, N., et al. (2008). Pflugers Arch. Eur. J. Physiol. 455(5):839-847).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained the nucleus of methanol-fixed human melanoma A375 cells by fluorescent immunocytochemistry (Wagner, N., et al. (2008). Pflugers Arch. Eur. J. Physiol. 455(5):839-847).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot immunostained the PCNA-positive nuclei of proliferating cells in formalin-fixed, paraffin-embedded human melanoma tissue sections by fluorescent immunohistochemistry (Wagner, N., et al. (2008). Pflugers Arch. Eur. J. Physiol. 455(5):839-847).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot immunostained glomeruli in formalin-fixed, paraffin-embedded normal human kidney and Wilms′ tumor sections (Wagner, N., et al. (2008). Pediatr. Nephrol. 23(9):1445-1453).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected vascular WT1 expression in 95% of 113 paraffin-embedded tumour tissues of various types. In most cases, nuclear WT1 staining of endothelial cells was seen (Wagner, N., et al. (2008). Oncogene. 27(26):3662-3672).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot immunostained the nucleus of perifollicular fibroblasts at the hair follicle in formalin-fixed, paraffin-embedded normal human skin sections. Most common melanocytic nevi do not express WT1, whereas Spitz nevi and dysplastic nevi show cytoplasmic WT1 staining. (Wagner, N., et al. (2008). Pflugers Arch. Eur. J. Physiol. 455(5):839-847).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2