Kluczowe dokumenty
SAB1409794
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WT1 antibody produced in mouse
clone 1A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GUD, WAGR, WIT-2, WT33
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.64 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WT1(7490)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny, który zawiera cztery motywy palca cynkowego na C-końcu i bogatą w prolinę/glutaminę domenę wiążącą DNA na N-końcu. Odgrywa on istotną rolę w prawidłowym rozwoju układu moczowo-płciowego i jest zmutowany u niewielkiej grupy pacjentów z guzami Wilma. Wiele wariantów transkryptu, wynikających z alternatywnego splicingu w dwóch kodujących eksonach, zostało dobrze scharakteryzowanych. Istnieją również dowody na użycie miejsca inicjacji translacji innego niż AUG (CUG) przed i w ramce z pierwszym AUG, co prowadzi do dodatkowych izoform. Autorzy PMID:7926762 dostarczają również dowodów na to, że mRNA WT1 ulega edycji RNA u ludzi i szczurów oraz że proces ten jest ograniczony tkankowo i regulowany rozwojowo. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
WT1 (NP_000369.3, 349 a.a. ~ 439 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QDVRRVPGVAPTLVRSASETSEKRPFMCAYPGCNKRYFKLSHLQMHSRKHTGEKPYQCDFKDCERRFSRSDQLKRHQRRHTGVKPFQCKTC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junhua Mao et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 307(9), F1023-F1032 (2014-07-06)
Podocytes play a key role in the formation of cellular crescents in experimental and human diseases. However, the underlying mechanisms for podocytes in promoting crescent formation need further investigation. Here, we demonstrated that mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1)
Yan Li et al.
Oncology reports, 32(6), 2680-2686 (2014-10-14)
The Wilms' tumor 1 (WT1) gene is one of the regulating factors in cell proliferation and development. It is a double-functional gene: an oncogene and a tumor suppressor. This gene was found to be highly expressed in many leukemic cell