Kluczowe dokumenty
BAF451000002
Scienceware® gel incubating tray
W × L 16.5 cm (6.5 in.) × 16.5 cm (6.5 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F45100-0002
szer. × dł.
16.5 cm (6.5 in.) × 16.5 cm (6.5 in.)
Opis ogólny
Zminimalizuj zużycie drogich przeciwciał podczas inkubacji filtrów w procesie Western Blot, używając tacki o optymalnym rozmiarze.
  • Zawiera dołączoną pokrywkę chroniącą przed rozlaniem.
  • Tacki można sztaplować, zamykać i używać ponownie
  • Wykonane z polipropylenu
  • Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C (250°F)
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1