Merck
Wszystkie zdjęcia(16)
Kluczowe dokumenty
ZRB1929
Sigma-Aldrich
Anti-PKR Antibody, clone 2H14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Kinaza białkowa indukowana interferonem, aktywowana dwuniciowym RNA; EC:2.7.11.1; kinaza 2 alfa eukariotycznego czynnika inicjacji translacji; kinaza białkowa 2 eIF-2A; kinaza białkowa zależna od RNA indukowanego interferonem; kinaza białkowa P1/eIF-2A; kinaza białkowa RNA-ac
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H14, recombinant monoclonal
opis
2H14 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 62.09 kDa
observed mol wt ~62 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2AK2(5610)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2H14 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa indukowaną interferonem, aktywowaną dwuniciowym RNA kinazę białkową (PKR). Celuje w epitop w N-końcowej połowie.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His, odpowiadający 264 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiej kinazy białkowej aktywowanej dwuniciowym RNA (PKR) indukowanej interferonem.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek SH-SY5Y.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PKR w lizacie komórek SH-SY5Y.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PKR w lizatach komórek HeLa i C6.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PKR w komórkach HeLa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PKR w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała rekombinowany fragment ludzkiego białka PKR z KD 2,5 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło PKR w milionie komórek HeLa i MCF-7.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek SH-SY5Y.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PKR w lizacie komórek SH-SY5Y.
Opis wartości docelowych
Indukowana interferonem kinaza białkowa aktywowana dwuniciowym RNA (UniProt: P19525; znana również jako EC:2.7.11.1, Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2, eIF-2A protein kinase 2, Interferon-inducible RNA-dependent protein kinase, P1/eIF-2A protein kinase, Protein kinase RNA-activated, PKR, Protein kinase R, Tyrosine-protein kinase EIF2AK2, p68 kinase) jest kodowana przez gen EIF2AK2 (znany również jako PKR, PRKR) (Gene ID: 5610) u człowieka. PKR jest homodimerycznym białkiem, które ulega wysokiej ekspresji w grasicy, śledzionie i szpiku kostnym. Podwyższone poziomy PKR są również wykrywane w rakach piersi i okrężnicy, co koreluje z progresją i inwazyjnością guza. PKR jest początkowo produkowany w formie nieaktywnej i jest aktywowany przez wiązanie z wirusowym dsRNA, co powoduje dimeryzację i autofosforylację w pętli aktywacyjnej oraz stymulację funkcji. Służy jako indukowana interferonem, zależna od dsRNA kinaza serynowo-treoninowa, która fosforyluje podjednostkę - eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 2 (eIF-2) i odgrywa kluczową rolę we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na infekcje wirusowe. Hamuje replikację wirusów poprzez zintegrowaną odpowiedź na stres i wykazuje aktywność przeciwwirusową przeciwko szerokiemu zakresowi wirusów DNA i RNA, w tym HCV, HBV i HHV-1. Oprócz aktywności kinazy serynowo-treoninowej, ma również aktywność kinazy tyrozynowo-białkowej i fosforyluje Cdk1 na tyrozynie 4 po uszkodzeniu DNA, ułatwiając jego ubikwitynację i degradację proteasomalną. Jako białko adapterowe i/lub poprzez swoją aktywność kinazową może regulować różne szlaki sygnałowe, w tym kinazę p38 MAP, NF-kB, sygnalizację insulinową i aktywność różnych czynników transkrypcyjnych zaangażowanych w ekspresję genów kodujących cytokiny prozapalne i interferony. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: MacAllister, CS., et al. (2012). J. Biol. Chem. 287(43); 36384-36392; Park, IH., et al. (2011). Mol. Cell. 32(2); 167-172; Su, Q., et al. (2006). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 103(1); 63-68).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)