Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1912
Sigma-Aldrich
Anti-PAK-1 Antibody, clone 1H5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Kinaza serynowo-treoninowa PAK 1; EC:2.7.11.1; Alpha-PAK; kinaza aktywowana p21; PAK-1; p65-PAK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H5, recombinant monoclonal
opis
1H5 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 60.65 kDa
observed mol wt ~60 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, mouse, canine, porcine, feline, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAK1(5058)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1H5 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa PAK-1. Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego PAK-1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek C6.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PAK-1 w lizacie komórek C6.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PAK-1 w lizatach tkanki mózgowej człowieka i szczura.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd PAK-1 z KD wynoszącym 1,3 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PAK-1 w wycinkach tkanki ludzkiego żołądka.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek C6.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PAK-1 w lizacie komórek C6.
Opis wartości docelowych
Kinaza serynowo-treoninowa PAK 1 (UniProt: EC:2.7.11.1, Alpha-PAK, p21-activated kinase 1, PAK-1, p65-PAK) jest kodowana przez gen PAK1 (Gene ID: 5058) u człowieka. PAK-1 jest kinazą białkową serynowo-treoninową, która bierze udział w wewnątrzkomórkowych szlakach sygnałowych za integrynami i kinazami typu receptorowego. Jest w aktywnej konformacji w formie monomerycznej i jest autoinhibitowana po homodimeryzacji. Odgrywa ważną rolę w dynamice cytoszkieletu, adhezji komórek, migracji, proliferacji i apoptozie. Bierze również udział w procesach transportu za pośrednictwem pęcherzyków. Bierze udział w reorganizacji cytoszkieletu aktynowego, włókien naprężeniowych aktyny i ogniskowych kompleksów adhezyjnych. Jego domena kinazy białkowej jest zlokalizowana w aminokwasach 270-521. PAK-1 jest aktywowany przez interakcję z Cdc42 i Rac1. Działa jako efektor GTP, który łączy Cdc42 i Rac1 ze szlakiem kinazy MAP JNK. Fosforyluje i aktywuje MAP2K1, a tym samym pośredniczy w aktywacji dalszych kinaz MAP. Według doniesień bezpośrednio fosforyluje BAD i chroni komórki przed apoptozą. W komórkach poddawanych apoptozie jego aktywność jest hamowana przez wiązanie CDK11A i CDK11B. PAK-1 fosforyluje RAF1 przy serynie 338 i 339, co skutkuje aktywacją RAF1 i translokacją do mitochondriów, gdzie może fosforylować BAD. PAK-1 jest aktywowany po autofosforylacji treoniny 423 w odpowiedzi na zmianę konformacji, która jest wyzwalana przez interakcję z Cdc42 lub Rac1 związanym z GTP. Wiązanie związanego z GTP Cdc42 lub Rac1 do jego regionu autoregulacyjnego (aa 70-140) uwalnia monomery z autohamowanego stanu homodimerycznego i umożliwia fosforylację (przy Thr 423) i aktywację. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Harms, FL., et al. (2018). Am. J. Hum. Genet. 103(4); 579-591; Zenke, FT., et al. (1999). J. Biol. Chem. 274(46); 32565-32573; Sells, MA., et al. (1997). Curr. Biol. 7(3); 202-210).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)