Merck
Wszystkie zdjęcia(18)
Kluczowe dokumenty
ZRB1777
Sigma-Aldrich
Anti-DR5/CD262 Antibody, clone 1B19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Członek nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów 10B; receptor śmierci 5; receptor 2 ligandu indukującego apoptozę związanego z TNF; receptor 2 TRAIL; TRAIL-R2; CD262
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B19, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 47.88 kDa
observed mol wt ~51 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1B19 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa receptor śmierci 5 (DR5/CD262). Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego receptora śmierci 5 (DR5/CD262).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło DR5/CD262 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykryło DR5/CD262 w milionie komórek A431.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło DR5/CD262 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała DR5 z KD 6,2 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło DR5/CD262 w komórkach A431 i NIH 3T3.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Członek nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów 10B (UniProt: O14763; znany również jako receptor śmierci 5, receptor 2 ligandu indukującego apoptozę związanego z TNF, receptor 2 TRAIL, TRAIL-R2, CD262) jest kodowany przez gen TNFRSF10B (znany również jako DR5, KILLER, TRAILR2, TRICK2, ZTNFR9) (Gene ID: 8795) u człowieka. DR5/CD262 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-55), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 56-210), domenę transbłonową (aa 211-231) i domenę cytoplazmatyczną (aa 232-440). Jest to proapoptotyczny członek nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów, który ulega konstytutywnej ekspresji w różnych typach tkanek i tworzy automatycznie hamowane dimery w stanie spoczynku. Jest szeroko wyrażany w tkankach dorosłych i płodowych, a jego wyższą ekspresję obserwuje się w sercu, limfocytach obwodowych, wątrobie, trzustce, śledzionie, łożysku i w całym przewodzie pokarmowym. Wysoką ekspresję DR5/CD262 odnotowano również w różnych liniach komórek nowotworowych. W stanie spoczynku jest to białko monomeryczne, które służy jako receptor dla TRAIL (TNFSF10) i pośredniczy w apoptotycznej śmierci komórek. W kanonicznym trybie aktywacji, wiązanie ligandu TRAIL łączy go w oligomery wyższego rzędu, które tworzą wewnątrzkomórkowe rusztowania, w których jego cytozolowe domeny śmierci rekrutują białko adaptorowe FADD i pro-kazaspazę 8 do kompleksu sygnalizacyjnego indukującego śmierć (DISC). Następnie pro-kazaspaza 8 ulega auto-proteolizie, tworząc aktywną inicjującą kaspazę 8. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Lam, M., et al. (2020). eLife. 9; e52291; Sun, SY., (2011). Mol. Cell Pharmacol. 3(1); 31-34).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)