Merck
Wszystkie zdjęcia(13)
Kluczowe dokumenty
ZRB1860
Sigma-Aldrich
Anti-MAP Kinase 2/Erk2 Antibody, clone 1B9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
p42-MAP kinase; Mitogen-activated protein kinase 1; MAP kinase 1; MAPK 1; Extracellular signal-regulated kinase 2; ERK-2; MAP kinase isoform p42; p42-MAPK; Mitogen-activated protein kinase 2; MAP kinase 2; MAPK 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B9, recombinant monoclonal
opis
1B9 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 41.39 kDa
observed mol wt ~39 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, canine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERK2(5594)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1B9 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa MAPK2/Erk2. Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego MAPK 2/Erk2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek K562.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło MAPK2/Erk2 w lizacie komórek K562.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MAPK 2/Erk2 w lizatach z łożyska myszy, komórek C2C12 i rekombinowanego ludzkiego MAPK2/ERK2.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło MAPK 2/Erk2 w wycinkach tkanek łożyska myszy i łożyska ludzkiego.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd MAPK 2/Erk2 z KD wynoszącym 5,0 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Kinaza p42-MAP (UniProt: P28482; znana również jako kinaza białkowa aktywowana mitogenami 1, kinaza MAP 1, MAPK 1, kinaza regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym 2, ERK-2, izoforma p42 kinazy MAP, p42-MAPK, kinaza białkowa aktywowana mitogenami 2, kinaza MAP 2, MAPK 2) jest kodowana przez gen MAPK1 (znany również jako ERK2, PRKM1, PRKM2) (Gene ID: 5594) u człowieka. Erk1/2 są ewolucyjnie konserwowanymi białkowymi kinazami serynowo-treoninowymi ukierunkowanymi na prolinę, które są aktywowane w odpowiedzi na różne bodźce zewnątrzkomórkowe i pośredniczą w przekazywaniu sygnału z powierzchni komórki do jądra. Są one aktywowane w odpowiedzi na różnorodne bodźce zewnątrzkomórkowe, w tym mitogeny, czynniki wzrostu i cytokiny. Erk2 służy jako istotny składnik szlaku transdukcji sygnału kinazy MAP. W zależności od kontekstu komórkowego, kaskada MAPK/Erk pośredniczy w różnych funkcjach biologicznych, w tym we wzroście komórek, adhezji, przeżyciu i różnicowaniu poprzez regulację transkrypcji, translacji i rearanżacji cytoszkieletu. Kaskada ta odgrywa również rolę w inicjacji i regulacji mejozy, mitozy i funkcji postmitotycznych w zróżnicowanych komórkach poprzez fosforylację wielu czynników transkrypcyjnych. Domena kinazy białkowej Erk2 jest zlokalizowana w aminokwasach 25-313. Erk2 jest aktywowana przez katalizowaną przez MEK1/2 fosforylację w jej konserwowanym motywie podwójnej fosforylacji Thr-Glu-Tyr (TEY) Thr185/Tyr187 Erk2. W schemacie aktywacji MEK1 wiąże Erk2 i fosforyluje resztę treoniny lub tyrozyny, a następnie dysocjuje. Monofosforylowany Erk2 następnie ponownie wiąże się z aktywnym MEK1 w celu podwójnej fosforylacji i kończy aktywację. Aktywowany Erk2 następnie fosforyluje motyw sekwencji Pro-Xxx-Ser/Thr-Pro w setkach substratów cytoplazmatycznych i jądrowych, w tym czynników transkrypcyjnych, takich jak Ets, Elk i c-Fos. Zazwyczaj w komórce istnieje tylko jedna wysoce aktywna forma Erk2 (podwójnie fosforylowana), wykazująca ponad 1000-krotnie większą aktywność niż forma niefosforylowana. W komórce, w dowolnym momencie, można znaleźć trzy mniej aktywne formy: jeden niefosforylowany enzym i dwie pojedynczo fosforylowane formy, które zawierają fosforan w resztach tyrozyny lub treoniny. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Busca, R., et al. (2016). Front. Cell Dev. Biol. 4; 53; Wortzel, I., and Seger, R. (2011). Genes Cancer. 2(3); 195-209).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Rekonstytucja
300 μg/ml po rekonstytucji w 25 μl na fiolkę. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)