Merck
Wszystkie zdjęcia(13)
Kluczowe dokumenty
ZRB1823
Sigma-Aldrich
Anti-Caldesmon Antibody, clone 1E8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CDM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E8, recombinant monoclonal
opis
1E8 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 93.23 kDa
observed mol wt ~78 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALD1(800)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1E8 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa Caldesmon. Celuje w epitop w obrębie 23 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 23 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego Caldesmon.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HT1080.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Caldesmon w lizacie komórek HT1080.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Caldesmon w komórkach C6.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd Caldesmon z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Caldesmon w skrawkach tkanki ludzkiej macicy.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło Caldesmon w milionie komórek C6.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Caldesmon (UniProt: Q05682; znany również jako CDM) jest kodowany przez gen CALD1 (znany również jako CAD, CDM) (Gene ID: 800) u człowieka. Caldesmon jest białkiem wiążącym aktynę i miozynę, które bierze udział w regulacji interakcji aktomiozyny w mięśniach gładkich i komórkach niemięśniowych. Stymuluje wiązanie tropomiozyny z aktyną, co zwiększa stabilizację struktury włókien aktyny. W tkankach mięśniowych hamuje ATPazę aktomiozynową poprzez wiązanie z F-aktyną. Hamowanie to jest zmniejszane przez wapń-kalmodulinę i nasilane przez tropomiozynę. Jest wykrywany na cienkich filamentach w mięśniach gładkich i na włóknach naprężeniowych w fibroblastach. Jego ekspresja nie jest obserwowana w mięśniach szkieletowych lub sercu. Opisano sześć różnych izoform kaldesmonu, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. Kaldesmon o wysokiej masie cząsteczkowej (izoforma 1) ulega ekspresji w mięśniach gładkich, podczas gdy formy o niskiej masie cząsteczkowej są dystrybuowane w tkankach i komórkach niemięśniowych. Jego domena N-końcowa ma domenę wiążącą miozynę/kalmodulinę, a region C-końcowy zawiera domenę wiążącą tropomiozynę/aktynę/kalmodulinę. Te dwie domeny są oddzielone centralnym regionem helikalnym w izoformie mięśni gładkich. W komórkach niemięśniowych fosforylacja przez CDK1 podczas mitozy powoduje, że kaldesmon oddysocjowuje od mikrofilamentów. Fosforylacja zmniejsza wiązanie kaldesmonu z aktyną, miozyną i kalmoduliną oraz hamuje aktywność ATPazy aktomiozynowej. Wzrost poziomu kaldesmonu odnotowano w kilku guzach litych i jest on uważany za wiarygodny biomarker do diagnostyki patologicznej i przewidywania odpowiedzi na chemioterapię. Caldesmon może również hamować przerzuty raka poprzez regulację tworzenia podosomów/invadopodium w transformowanych komórkach nowotworowych. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Yao, YB., et al (2021). Front. Cell Dev. Biol. 9; 634759; Lee, MS., et al. (2015). Oncotarget. 6(37); 40370-40384; Huber, PA., et al. (1993). J. Muscle Res. Cell Motil. 14(4); 385-391).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)