Key Documents
SAB56000293
Sigma-Aldrich
Anti--CALD1 (Caldesmon) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM396, affinity purified immunoglobulin
Synonim(y):
Caldesmon
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM396, monoclonal
recombinant monoclonal
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:100-1:200
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALD1(800)
Specyficzność
This antibody reacts to CALD1
Immunogen
A peptide corresponding to the C-terminus of human CALD1. This antibody may also react to mouse or rat CALD1, as predicted by immunogen homology.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2